2-(Trifluorométhyl)benzophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Phenyl(2-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC7568-100G PC7568-25G PC7568-5G
APOSPC7568-100GEA 410 EUR InStock
APOSPC7568-100G APOSPC7568-25G APOSPC7568-5G
2-(Trifluorométhyl)benzophénone 98%
2-(Trifluorométhyl)benzophénone
Formule: C₁₄H₉F₃O
MW: 250,22 g/mol
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000377
Numéro CAS: 727-99-1
EINECS: 211-972-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité