4-(Trifluorométhyl)benzylamine 94%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7630-25G PC7630-100G
APOSPC7630-25GEA 31.9 EUR InStock
APOSPC7630-25G APOSPC7630-100G
4-(Trifluorométhyl)benzylamine 94%
4-(Trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C/15mmHg
Densité: 1.229 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010220
Numéro CAS: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité