3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol, cis/trans
PC7668G-1G PC7668G-5G
APOSPC7668G-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC7668G-1G APOSPC7668G-5G
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol
Formule: C₇H₁₁F₃O
MW: 168,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102143
Numéro CAS: 454-63-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité