4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7713-1GEA 16.1 EUR InStock
APOSPC7713-1G APOSPC7713-10G APOSPC7713-5G
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₁ClF₃N
MW: 189,61 g/mol
Point de fusion: 155…160 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04971993
Numéro CAS: 155849-49-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité