7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline
PC7767-25G PC7767-5G
APOSPC7767-25GEA 561 EUR InStock
APOSPC7767-25G APOSPC7767-5G
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,1560 g/mol
Point de fusion: 266…269 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006779
Numéro CAS: 322-97-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité