4,4-Difluorocyclohexanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7922-1G PC7922-5G PC7922-10G
APOSPC7922-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC7922-1G APOSPC7922-5G APOSPC7922-10G
4,4-Difluorocyclohexanone
4,4-Difluorocyclohexanone
Formule: C₆H₈F₂O
MW: 134,12 g/mol
Point de fusion: 34…37 °C
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08146635
Numéro CAS: 22515-18-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité