Trifluorooxovanadium
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Vanadium (V) oxide fluoride, Vanadium (V) trifluoride oxide, Vanadium oxyfluoride, Vanadyl trifluoride, Vanadium trifluoride oxide, Trifluorooxovanadium
PC7960-25G PC7960-5G
APOSPC7960-25GEA 328 EUR InStock
APOSPC7960-25G APOSPC7960-5G
Trifluorooxovanadium
Trifluorooxovanadium
Formule: F₃OV
MW: 123,94 g/mol
Point de fusion: 1406 °C
Densité: 3.363 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042555
Numéro CAS: 13709-31-4
EINECS: 237-250-7
ONU: 3290
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité