3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-5-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC8091-1G PC8091-5G PC8091-10G
APOSPC8091-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC8091-1G APOSPC8091-5G APOSPC8091-10G
3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride 98%
3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrF₃I
MW: 350,9024 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09033749
Numéro CAS: 481075-59-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité