2'-Chloro-4',5'-difluoroacétophénone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)ethanone, 1-chloro-3,4-difluor-6-ethanoylbenzene
PC8096-10G PC8096-1G
APOSPC8096-10GEA 335 EUR InStock
APOSPC8096-10G APOSPC8096-1G
2'-Chloro-4',5'-difluoroacétophénone 95%
2'-Chloro-4',5'-difluoroacétophénone
Formule: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671761
Numéro CAS: 121872-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité