Acide 4-fluoro-2-méthoxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8209-25G PC8209-5G PC8209-100G
APOSPC8209-25GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC8209-25G APOSPC8209-5G APOSPC8209-100G
Acide 4-fluoro-2-méthoxybenzoïque
Acide 4-fluoro-2-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673010
Numéro CAS: 395-82-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité