5-Bromo-2,3-difluoroanisole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-1,2-difluoro-3-methoxybenzene
PC8472-100G
APOSPC8472-100GEA 155 EUR InStock
APOSPC8472-100G
5-Bromo-2,3-difluoroanisole 97%
5-Bromo-2,3-difluoroanisole
Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Point de fusion: 33…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631352
Numéro CAS: 261762-35-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité