Acide 2-fluoronicotinique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoropyridine-3-carboxylic acid, 2-Fluoro-3-pyridinecarboxylic acid
PC8476-100G PC8476-25G PC8476-5G
APOSPC8476-100GEA 183 EUR InStock
APOSPC8476-100G APOSPC8476-25G APOSPC8476-5G
Acide 2-fluoronicotinique 97%
Acide 2-fluoronicotinique
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Point de fusion: 161…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040744
Numéro CAS: 393-55-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité