2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8582-10G PC8582-1G PC8582-5G
APOSPC8582-10GEA 350 EUR InStock
APOSPC8582-10G APOSPC8582-1G APOSPC8582-5G
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
Formule: C₉H₉BrFNS
MW: 262,15 g/mol
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027142
Numéro CAS: 937602-46-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité