5-Bromo-1,3-dichloro-2-fluorobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-fluorobromobenzene
PC8928-100G PC8928-25G PC8928-5G
APOSPC8928-100GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC8928-100G APOSPC8928-25G APOSPC8928-5G
5-Bromo-1,3-dichloro-2-fluorobenzene
5-Bromo-1,3-dichloro-2-fluorobenzene
Formule: C₆H₂BrCl₂F
MW: 243,8900 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C
Point de fusion: 22.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09996901
Numéro CAS: 17318-08-0
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité