3'-Amino-4'-fluoroacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC906736-5G
APOSPC906736-5GEA 105 EUR InStock
APOSPC906736-5G
3'-Amino-4'-fluoroacetophenone 95%
3'-Amino-4'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₈FNO
MW: 153,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115400
Numéro CAS: 2002-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité