Ethyl 4-Fluorocinnamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluorocinnamic acid ethyl ester, Ethyl (2E)-3-(4-fluorophenyl)acrylate
PC907942-1G PC907942-5G
APOSPC907942-1GEA 154 EUR InStock
APOSPC907942-1G APOSPC907942-5G
Ethyl 4-Fluorocinnamate 95%
Ethyl 4-Fluorocinnamate
Formule: C₁₁H₁₁FO₂
MW: 194,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02252626
Numéro CAS: 352-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité