α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromo-5-fluorobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-fluorobenzene
PC9276-1G PC9276-5G PC9276-25G
APOSPC9276-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9276-1G APOSPC9276-5G APOSPC9276-25G
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09258959
Numéro CAS: 216755-57-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité