4-Fluorodiphénylméthane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Benzyl-4-fluorobenzene
PC9325-25G PC9325-5G
APOSPC9325-25GEA 572 EUR InStock
APOSPC9325-25G APOSPC9325-5G
4-Fluorodiphénylméthane 95%
4-Fluorodiphénylméthane
Formule: C₁₃H₁₁F
MW: 186,230 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C
Densité: 1.09 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464329
Numéro CAS: 587-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité