Ethyl-2-fluoropropionate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoropropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-fluoropropionate
PC9352-100G PC9352-25G PC9352-5G
APOSPC9352-100GEA 101 EUR InStock
APOSPC9352-100G APOSPC9352-25G APOSPC9352-5G
Ethyl-2-fluoropropionate 97%
Ethyl-2-fluoropropionate
Formule: C₅H₉FO₂
MW: 120,12 g/mol
Point d'ébullition: 121…125 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320801
Numéro CAS: 349-43-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité