2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, (2-(Trifluormethyl)phenyl)hydrazin HCl
PC9354-100G PC9354-10G PC9354-1G
APOSPC9354-100GEA 335 EUR InStock
APOSPC9354-100G APOSPC9354-10G APOSPC9354-1G
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure
Formule: C₇H₈ClF₃N₂
MW: 212,6 g/mol
Point de fusion: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102619
Numéro CAS: 3107-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité