2-Oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Cyano-5-[(trifluoromethyl)phenyl]-2(1H)-pyridone
PC9480-1G PC9480-500MG
APOSPC9480-1GEA 484 EUR InStock
APOSPC9480-1G APOSPC9480-500MG
2-Oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 97%
2-Oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formule: C₁₃H₇F₃N₂O
MW: 264,21 g/mol
Point de fusion: 234…237 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00232370
Numéro CAS: 76053-36-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité