Trifluoro(1,1,2,2-tétrafluoro-2-bromoéthoxy)éthylène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromotetrafluoroethyl trifluorovinyl ether
PC9642-25G PC9642-5G
APOSPC9642-25GEA 306 EUR InStock
APOSPC9642-25G APOSPC9642-5G
Trifluoro(1,1,2,2-tétrafluoro-2-bromoéthoxy)éthylène 97%
Trifluoro(1,1,2,2-tétrafluoro-2-bromoéthoxy)éthylène
Formule: F₂CCFOCF₂CF₂Br
MW: 276,94 g/mol
Point d'ébullition: 55 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02183517
Numéro CAS: 85737-06-0
EINECS: 288-516-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité