2-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9826-1G PC9826-25G PC9826-5G
APOSPC9826-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9826-1G APOSPC9826-25G APOSPC9826-5G
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
2-Amino-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Point de fusion: 79…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368774
Numéro CAS: 115661-37-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité