2-Bromo-5-fluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9922-25G PC9922-5G PC9922-1G
APOSPC9922-25GEA 33.5 EUR InStock
APOSPC9922-25G APOSPC9922-5G APOSPC9922-1G
2-Bromo-5-fluoropyridine 98%
2-Bromo-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Point d'ébullition: 80…83 °C/44mmHg
Point de fusion: 26…31 °C
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234011
Numéro CAS: 41404-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité