2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9924-25G PC9924-5G PC9924-100G
APOSPC9924-25GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC9924-25G APOSPC9924-5G APOSPC9924-100G
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)pyridine 98%
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973416
Numéro CAS: 65753-52-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité