L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tube antistatique antidéflagrant, b.safe, Bohlender
Fournisseur: Bohlender
R770-02 R770-08 R770-10 R770-12 R770-14 R770-16
590-0352EA 7.4 EUR InStock
590-0352 590-0353 590-0354 590-0355 590-0356 590-0357
Tube antistatique antidéflagrant, b.safe, Bohlender
Tuyaux Transfer Tubing
Excellente conductivité électrique grâce à un « composé antistatique » spécial composé de PTFE pur et de poussière de carbone très fine et très pure (moins de 2,5 %). Couleur: noir.
  • Résistance chimique étendue grâce aux pièces en PTFE
  • Résistance inférieure à 1000 kOhm selon la directive DIN EN 12115
  • Idéal pour les substances sensibles à la lumière
(1) Rayon de courbure : rayon de courbure minimum en mm à une température ambiante de 23 °C
(2) Pression d'éclatement : valeur calculée en bar à une température ambiante de 23 °C. Il est recommandé de limiterMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité