Raccords, b.safe
Fournisseur: Bohlender
b.safe
590-0151EA 47.8 EUR InStock
590-0151 590-0152 590-0150 590-0153 590-0154 590-0148 590-0149
Raccords, b.safe
Raccords et connecteurs
Fabriqué en PFA pour fixer les tubes dans les connecteurs capillaires (filetage UNF ¹/₄") 28G) des b.safe Caps et b.safe Waste Caps. Le cône d'étanchéité conique serre le tube et scelle la connexion en toute sécurité.
  • Cône interne pour une entrée confortable des capillaires
  • Conception de surface optimisée pour plus d'adhérence
  • Goupille de centrage pour une installation facile
Les raccords b.safe sont disponibles en différentes couleurs pour tous les capillaires HPLC standard et leur diamètre extérieur. Cela rend l'application claire et simple.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité