L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Boîte à embouts J.T.Baker® destinée aux instruments Tecan
Fournisseur: Avantor
45009-2000EA 16.1 EUR InStock
45009-2000 45009-3000
Boîte à embouts J.T.Baker® destinée aux instruments Tecan
Pipette Tip Boxes and Racks
Les boîtes à embouts J.T.Baker® sont spécialement conçues comme accessoire pour les embouts de pipettes de type Tecan avec C-Tray.
  • Deux tailles différentes sont disponibles
Les embouts compatibles ne sont pas inclus mais peuvent être commandés séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité