L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Polycarbonate Shield, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
32056-04 32056-12 32056-20 32056-22 32057-02 32057-12 32057-14 32057-16 32057-18 32057-24
MFLX32056-00EA 362 EUR InStock
MFLX32056-00 MFLX32056-02 MFLX32056-06 MFLX32056-08 MFLX32056-10 MFLX32056-18 MFLX32057-00 MFLX32057-04 MFLX32057-08 MFLX32057-10 MFLX32056-04 MFLX32056-12 MFLX32056-20 MFLX32056-22 MFLX32057-02 MFLX32057-12 MFLX32057-14 MFLX32057-16 MFLX32057-18 MFLX32057-24
Masterflex® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Polycarbonate Shield, Avantor®
Débitmètres
Economical design includes safety features for metering the most aggressive fluids.
  • Removable polycarbonate shield provides added safety
  • Individually leak tested assures leak-proof integrity*
  • Sight tube guide rod prevents float oscillation in dynamic systems
Ideal for use in applications requiring the high purity/high temperature suitability that fluoropolymers are capable of. Common applications include those with acids, caustics, solvents, and high purity liquids.
The solid PTFE float is designed to maximize each meter's flow range so that many ofMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité