Human IL12B / P40 protein (his tag)
Fournisseur: Sino Biological
10052-H08H-100 10052-H08H-1
SINO10052-H08H-100EA 0 EUR InStock
SINO10052-H08H-100 SINO10052-H08H-1
Human IL12B / P40 protein (his tag)
Protéines et Peptides
A DNA sequence encoding the p40 subunit of human IL12, termed as IL12B (NP_002178.2) (Met 1-Ser 328) was fused with a polyhistidine tag at the C-terminus.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité