L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), billes, GPR RECTAPUR® 1.6 - 2.5 mm
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
28466.230EA 78.3 EUR InStock
28466.230 28466.292
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), billes, GPR RECTAPUR® 1.6 - 2.5 mm
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
VWR® 4Å Molecular Sieve is a widely used adsorbent for many different applications. It exhibits high water adsorption capacity at low partial pressures and at temperatures up to 100°C. This molecular sieve is commonly used for drying of organic liquids (solvents, oils, gasolinea and other saturated hydrocarbons, air, liquid gases (propane, butane), as well as noble and other gases (H2, N2, He, Ar, etc.).
Numéro MDL: MFCD03457537
Numéro CAS: 70955-01-0
EINECS: 215-283-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
Loss on ignition (950°C) max. 5%
Water absorption capacity (24h, 100% RH) min. 20%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité