Tofacitinib (CP-690550) citrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-β-oxo-1-piperidinepropanenitrile citrate, 3-((3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)piperidin-1-yl)-3-oxopropanenitrile 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Tofacitinib citrate
466530010 466532500
ACRO466530010EA 504 EUR InStock
ACRO466530010 ACRO466532500
Tofacitinib (CP-690550) citrate
Tofacitinib (CP-690550) citrate
Formule: C₁₆H₂₀N₆O·C₆H₈O₇
MW: 504,49 g/mol
Point de fusion: 198°C…202°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11616529
Numéro CAS: 540737-29-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Solubility (5mg/ml DMSO, warmed) Clear solution
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité