L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Fibronectin-coated plates, Corning® BioCoat®
Fournisseur: Corning
354402 354411
734-0110EA 236.32 EUR InStock
734-0110 734-1316
Fibronectin-coated plates, Corning® BioCoat®
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
Human Fibronectin (HFN) is a widely distributed glycoprotein that is used as a substrate to promote attachment of cells through its central-binding domain RGD sequence. HFN is a product of most mesenchymal and epithelial cells and is present in both the ECM and plasma. The principal function of HFN appears to be in cellular migration during wound healing and development, regulation of cell growth and differentiation, and haemostasis/thrombosis.
  • Promotion of cell attachment and spreading
  • Rapid expansion of cell populations
  • Serum-free or reduced-serum
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Couleur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Plaques à 6 puits, PS transparent 5 734-0110
Plaques à 24 puits, PS transparent 5 734-1316
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité