Sodium sulphate, anhydre ≥99.0% FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
S1454-500GM S1454-2.5KG S1454-12KG
SPCMS1454-500GMEA 134 EUR InStock
SPCMS1454-500GM SPCMS1454-2.5KG SPCMS1454-12KG
Sodium sulphate, anhydre ≥99.0% FCC
Sodium sulfate
Sodium Sulfate, Anhydrous, FCC is used as an acidity regulator. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Dried Basis) 99.0 - 100.5%
Lead (Pb) max. 2 mg/kg
Loss On Drying max. 1 %
Selenium (Se) max. 0.003 %
Identification To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité