Dihydrorhodamine 123 ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: Methyl 2-(3,6-diamino-9H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(3,6-Diamino-9H-xanthene-9-yl)-benzoic acid methyl ester
15206 15207
AATB15206EA 152 EUR InStock
AATB15206 AATB15207
Dihydrorhodamine 123 ≥95%
Dihydrorhodamine 123
DihydrorH₂O₂damine 123 is by far the most-used probe for measurement of intracellular H₂O₂.
Formule: C₂₁H₁₈N₂O₃
MW: 346,386 g/mol
Numéro MDL: MFCD04221428
Numéro CAS: 109244-58-8
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=719b5faab3352ed6b9099af98a2f56186c421084&vid=abd6d6353b743c0a32e49a56870a23d5c7241211&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité