Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: PerCP
2540 2559
AATB2540EA 585 EUR InStock
AATB2540 AATB2559
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex sonde fluorescente
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
PerCP (Peridinin-chlorophyll-protein complex) is isolated from Dinophyceae sp.
  • High extinction coefficient
  • High quantum efficiency
  • Large Stokes shift
MW: 35000 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité