Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,3-dibromosuccinique

Danger
Synonyms: 2,3-Dibromobutanedioic acid

002914-100G 002914-500G
FLUO002914-100GEA 0 EUR InStock
FLUO002914-100G FLUO002914-500G
Acide 2,3-dibromosuccinique
Acide 2,3-dibromosuccinique


Formule: HOOC(BrCH)₂COOH
MW: 275,88 g/mol
Point d'ébullition: 352 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 278…281 °C
Numéro MDL: MFCD00004209
Numéro CAS: 526-78-3
EINECS: 208-396-9
Merck Index: 12,03078
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité