Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody [clone: IgG] (iFluor® 488)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
16678 16828
AATB16678EA 152 EUR InStock
AATB16678 AATB16828
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody [clone: IgG] (iFluor® 488)
Anticorps
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimised for labelling proteins, in particular, antibodies.
  • Bright signal
  • Increased photostability
  • Minimal quenching on proteins
Attention: For research use only.
Type: Secondary
Antigen: Immunoglobulin G
Clonality: Polyclonal
Clone: IgG
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H, L)
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité