2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR47899-250MG OR47899-1G OR47899-5G
APOSOR47899-250MGEA 192 EUR InStock
APOSOR47899-250MG APOSOR47899-1G APOSOR47899-5G
2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile 95%
2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Formule: C₆H₂BrClN₂
MW: 217,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD18261449
Numéro CAS: 1211537-53-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité