2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502453-250MG PC502453-1G PC502453-5G
APOSPC502453-250MGEA 174 EUR InStock
APOSPC502453-250MG APOSPC502453-1G APOSPC502453-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₃
MW: 242,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD31561155
Numéro CAS: 2244077-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité