1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-propanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR450140-1G OR450140-5G
APOSOR450140-1GEA 163 EUR InStock
APOSOR450140-1G APOSOR450140-5G
1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-propanone 98%
1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-propanone
Formule: C₉H₈BrNO₃
MW: 258,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00600442
Numéro CAS: 101860-83-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité