N-Méthylmaleimide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrrole-2,5-dione
127080050 127080250 127081000
ACRO127080050EA 63.1 EUR InStock
ACRO127080050 ACRO127080250 ACRO127081000
N-Méthylmaleimide 97%
N-Méthylmaleimide
Formule: C₅H₅NO₂
MW: 111,1 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 93…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005508
Numéro CAS: 930-88-1
EINECS: 213-226-1
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 98 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité