3,5-Dihydroxybenzoate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
170440250 170441000
ACRO170440250EA 77.5 EUR InStock
ACRO170440250 ACRO170441000
3,5-Dihydroxybenzoate de méthyle 97%
3,5-Dihydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 164…169 °C
Numéro MDL: MFCD00002289
Numéro CAS: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité