Dichlorure d'adipoyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Adipoyl chloride
173181000 173185000
ACRO173181000EA 161 EUR InStock
ACRO173181000 ACRO173185000
Dichlorure d'adipoyle 98%
Dichlorure d'adipoyle
Formule: C₆H₈Cl₂O₂
MW: 183,03 g/mol
Point d'ébullition: 105…107 °C (2 mmHg)
Densité: 1.25 g/cm³
Point d'éclair: 72 °C
Numéro MDL: MFCD00000759
Numéro CAS: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 % (as Adipic acid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité