1,3-Phénylenediamine dichlorhydraté 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Benzene-1,3-diamine dihydrochloride, 1,3-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,3-Phenylenediamine dihydrochloride, 1,3-Phenylenediammonium dichloride
216650250 216651000
ACRO216650250EA 50.4 EUR InStock
ACRO216650250 ACRO216651000
1,3-Phénylenediamine dichlorhydraté 99%
1,3-Phénylenediamine dichlorhydraté
Formule: C₆H₁₀Cl₂N₂
MW: 181,06 g/mol
Point de fusion: 277…278 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012975
Numéro CAS: 541-69-5
EINECS: 208-790-0
ONU: 1673
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité