Tétrahydro-1,3-diméthyl-1H-pyrimidin-2-one 97%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dimethylpropyleneurea, Dimethyl propylene urea, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-one, DMPU, 1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N'-Dimethyl propylene urea
224641000 224645000
ACRO224641000EA 62 EUR InStock
ACRO224641000 ACRO224645000
Tétrahydro-1,3-diméthyl-1H-pyrimidin-2-one 97%, pur
Tétrahydro-1,3-diméthyl-1H-pyrimidin-2-one
Formule: C₆H₁₂N₂O
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.064 g/cm³
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006550
Numéro CAS: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4875 to 1.4895 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité