Anhydride isobutyrique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methylpropanoic anhydride, 2-Methylpropionic anhydride
257780020 257785000
ACRO257780020EA 254 EUR InStock
ACRO257780020 ACRO257785000
Anhydride isobutyrique 97%
Anhydride isobutyrique
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 183…187 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0.954 g/cm³
Point d'éclair: 66.4 °C
Numéro MDL: MFCD00008913
Numéro CAS: 97-72-3
EINECS: 202-603-6
ONU: 2922
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % (Isobutyric acid)
Propionyl content ≤1.0 % (as propionic acid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité