Tétrachloroplatinate de diammonium (≥51% Pt) ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ammonium tetrachloroplatinate(II), Ammonium tetrachloroplatinate
11046.03 11046.06
11046.03EA 148 EUR InStock
11046.03 11046.06
Tétrachloroplatinate de diammonium (≥51% Pt) ≥99.9% (base métaux)
Diammonium tetrachloroplatinate
Purity: 99.9% CAS No.: 13820-41-2 Molecular Formula: H8Cl4N2Pt Formula Weight: 372.98 Physical Form: Crystalline Density: 2.936 Appearance: Dark red Odour: Odourless Melting Point: 145° dec. UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010885
Formule: H₈Cl₄N₂Pt
MW: 372,97 g/mol
Point de fusion: 145 °C (dec.)
Densité: 2.936
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010885
Numéro CAS: 13820-41-2
EINECS: 237-499-1
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00583
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité