Tétrachloropalladate de dipotassium ≥99.99% (base métaux) Pd ≥ 32.2%, Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium tetrachloropalladate (II), Potassium chloropalladite
11885.04 11885.09
11885.04EA 239 EUR InStock
11885.04 11885.09
Tétrachloropalladate de dipotassium ≥99.99% (base métaux) Pd ≥ 32.2%, Premion®
Tétrachloropalladate de dipotassium
Purity: 99.99% CAS No.: 10025-98-6 Molecular Formula: K2PdCl4 Formula Weight: 326.42 Physical Form: Crystalline Density: 2.67 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 105° dec. MDL No.: MFCD00011373
Formule: Cl₄K₂Pd
MW: 326,43 g/mol
Point de fusion: 105 °C (dec.)
Densité: 2.67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011373
Numéro CAS: 10025-98-6
EINECS: 233-049-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité