2-Amino-4,6-diméthylpyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,6-Dimethylpyrimidin-2-ylamine, 4,6-Dimethylpyrimidin-2-amine
A13674.14 A13674.22
A13674.14EA 32.4 EUR InStock
A13674.14 A13674.22
2-Amino-4,6-diméthylpyrimidine 98%
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 767-15-7 Molecular Formula: C6H9N3 Formula Weight: 123.16 Melting Point: 150-155° Beilstein Reference: 110735
Formule: C₆H₉N₃
MW: 123,16 g/mol
Point de fusion: 150…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006102
Numéro CAS: 767-15-7
EINECS: 212-181-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité